Learn More
Invitrogen™ QSY™ 21 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Código de producto. 11513667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11513667 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11513667 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q20132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    394.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 131.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Ácido carboxílico QSY™ 21, éster de succinimidilo
The amine-reactive quencher, QSY™ 21 succinimidyl ester has a broad and intense absorption (∼661 nm maxima) but no fluorescence making it useful as an acceptor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Éster de succinimidilo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte QSY™ 21
Tipo de etiqueta Colorantes para quencher
Línea de productos QSY