Learn More
QS11, MedChemExpress
Descripción
QS11 is an inhibitor of ARFGAP1 (ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1), with an EC50 of 1.5 μM. QS11 modulates Wnt/β-catenin signaling through an effect on protein trafficking. QS11 inhibits migration of ARFGAP overexpressing breast cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | QS11 |
| CAS | 944328-88-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C36H33N5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.16 mM) |
| SMILES | OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC2=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)C=N3)=NC(OC6=CC=C(CCC7)C7=C6)=N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 567.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 567.68 |
| Mostrar más |