Learn More
Qorpak™ Vasos de precipitados en frasco de vidrio con tapón verde termoestable de PTFE y F217
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Diseñados con hombro inclinado para facilitar el vertido y la manipulación
- Graduaciones moldeadas en ml y onzas
- Fabricado en vidrio transparente
- Para su uso con muestras biológicas y patológicas
- Para el almacenamiento de reactivos y productos químicos de laboratorio industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz, 240 ml |
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,44 in |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Verde |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |