Learn More
QNZ46, MedChemExpress
Código de producto. 16449307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449307 5 mg 5 miligramos
16436758 10 mg 10 miligramos
16432837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15703
MedChemExpress QNZ46 is a NR2C/NR2D-selective NMDA receptor non-competitive antagonist (IC50 values are 3, 6, 229, and >300, >300 μM for NR2D, NR2C, NR2A, NR2B, and GluR1, respectively).
QNZ46 is a NR2C/NR2D-selective NMDA receptor non-competitive antagonist (IC50 values are 3, 6, 229, and >300, >300 μM for NR2D, NR2C, NR2A, NR2B, and GluR1, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material QNZ46
CAS 1237744-13-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H17N3O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.15 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C=C/C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=NC4=C(C=C(OC)C=C4)C2=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 443.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.41
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration