Learn More
R&D Systems™ QM-FN-SO3
Código de producto. 18045752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18045752 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18045752 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7958/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Brain penetrant, NIR aggregation-induced emission active probe for in vivo imaging of Aβ plaques
QM-FN-SO3 is a near-infrared aggregation-induced emission active probe for in vivo imaging of amyloid β (Aβ) plaques. Brain penetrant. Excitation and emission maxima (λ) are 488 and 680 nm, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 3-(4-(Dicyanomethylene)-2-(2-(5-(4-(dimethylamino)phenyl)thiophen-2-yl)vinyl)quinolin-1(4H)-yl)propane-1-sulfonate
CAS 2316820-94-5
Cantidad 2 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Fluorescent Probes
Fórmula molecular C29H25N4O3S2.Na
Pureza 95%