Learn More
MedChemExpress QL9
Código de producto. 16482749
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16482749 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16482749 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP02871mg
MedChemExpress QL9 (QLSPFPFDL) is a high-affinity alloantigen for the 2C T cell receptor (TCR).
Especificaciones
Pureza 98.49%
CAS 159646-83-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 1063.21 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (31.35 mM∣Need ultrasonic)