Learn More
QL47, MedChemExpress
Código de producto. 16428248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428248 10 mg 10 miligramos
16410698 5 mg 5 miligramos
16404137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY80003
MedChemExpress QL47, a broad-spectrum antiviral agent, inhibits dengue virus and other RNA viruses. QL47 selectively inhibits eukaryotic translation. QL47 is a potent covalent inhibitor of BTK with an IC50 of 7 nM.
QL47, a broad-spectrum antiviral agent, inhibits dengue virus and other RNA viruses. QL47 selectively inhibits eukaryotic translation. QL47 is a potent covalent inhibitor of BTK with an IC50 of 7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material QL47
Forma física Solid
CAS 1469988-75-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H21N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (2.23 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C4=CN(C)N=C4)C=C32)C5=CC=C(CC6)C(N6C(C=C)=O)=C5
Peso molecular (g/mol) 447.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.49
Porcentaje de pureza 98.63%