Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 605 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Descripción
Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ 605 ITK™ son el material de partida ideal para preparar conjugados personalizados que requieren una alta carga de biomoléculas. Estos materiales son un grupo funcional de carboxilato y pueden ser acoplados a grupos aminos de proteínas y oligonucleótidos modificados usando condensación mediada por EDC. Los revestimientos de estas sondas proporcionan más sitios de unión que nuestros puntos cuánticos de amina Qdot™ ITK™, pero carecen de los enlaces de PEG que ayudan a evitar las interacciones no específicas. Estos materiales se pueden conjugar con los enlazadores bifuncionales X-PEG-amina para una reactividad personalizada y una mayor especificidad. Los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 8 μM y están disponibles en los nueve colores de sonda de Qdot™.
Características importantes de los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™:
El punto cuántico de carboxilo Qdot™ 605 ITK™ tiene un máximo de emisión de ∼605 nm
Su fluorescencia es muy fotoestable y brillante.
Se excitan de forma eficaz con fuentes de excitación de una sola línea.
La emisión es estrecha y con gran desplazamiento de stokes.
Disponibles en varios colores
Aplicaciones de etiquetado y seguimiento ideales
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca del kit de herramientas de innovador de reactivos Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma derivada de carboxilo, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos amino y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Características importantes de los puntos cuánticos de carboxilo Qdot™ ITK™:
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca del kit de herramientas de innovador de reactivos Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma derivada de carboxilo, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de hidrocarburos amino y alifáticos. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 8 μM |
| Cantidad | 250 µl |
| Tipo de producto | Punto cuántico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | Qdot™ 605 |
| Tipo de etiqueta | Nanocristales Qdot |
| Línea de productos | ITK, Qdot |
| Mostrar más |