Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 585 Streptavidin Conjugate
Código de producto. 10415333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10415333 200 μl cada uno
10776363 50 μl 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10415333 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor Q10111MP
Conjugado de estreptavidina Qdot™ 585
El conjugado de estreptavidina Qdot™ 585 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (nanocristal Qdot™). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). Este tipo de estrategias se emplean en muchos protocolos de detección, entre los que se encuentran las inmunotransferencias (Western blots), la citometría de flujo, la adquisición de imágenes y la microscopía, los ensayos de microplacas, y también en flujos de trabajo de purificación para lograr el fraccionamiento deseado. Los conjugados de nanocristales Qdot™ se suministran como soluciones de 1 μM.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Qdot™:
  • El conjugado de estreptavidina Qdot™ 585 tiene un nivel de emisión máxima de ∼ 585 nm
  • Cada nanocristal Qdot™ contiene aproximadamente de 5 a 10 estreptavidinas
  • Su fluorescencia es muy fotoestable y brillante.
  • Se excitan de forma eficaz con fuentes de excitación de una sola línea.
  • La emisión es estrecha y con gran desplazamiento de stokes.
  • Disponibles en varios colores
  • Ideal para western blot, citometría de flujo, adquisición de imágenes y microscopía, ensayos en microplacas y mucho más
    Propiedades de los nanocristales Qdot™
    El conjugado de estreptavidina Qdot™ tiene el tamaño de una macromolécula o proteína grande (∼ 15–20 nm) y representa la clase más brillante de reactivos de detección de estreptadivina. Los conjugados de estreptadivina Qdot™ están hechos de un cristal de tamaño nanométrico de un material semiconductor (CdSe) recubierto con una cáscara semiconductora adicional (ZnS) para mejorar las propiedades ópticas del material. Los conjugados de estreptavidina Qdot™ 705 y Qdot™ 800, que incluyen CdSeTe, están hechos de forma similar. A su vez, el material del «núcleo-cáscara» está recubierto con una capa de polímeros que permite que los materiales se conjuguen con moléculas biológicas y conserven sus propiedades ópticas.
    Otros conjugados fluorescentes de estreptavidina disponibles
    Puede elegir entre diversos colores Qdot™ o probar el kit de muestreo de estreptavidina Qdot™, que contiene conjugados de estreptavidina Qdot™ en seis colores. Además de conjugados de nanocristales, ofrecemos una amplia gama de estreptavidinas conjugadas con colorantes Alexa Fluor™, colorante Oregon Green™, conjugados de enzimas y fluoróforos tradicionales como el colorante Texas Red™ o la fluoresceína (FITC), entre otros.
    Busque conjugados biotinilados
    También ofrecemos una amplia gama de conjugados biotinilados para utilizar con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina.
  • Utilice la herramienta de búsqueda de anticuerpos primarios para buscar anticuerpos primarios biotinilados
  • Utilice la herramienta de selección de anticuerpos secundarios para encontrar anticuerpos secundarios biotinilados y anticuerpos antihaptenos y anticolorantes biotinilados
    Bloqueo de la biotina endógena
    Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 1 μM
    Conjugado Qdot 585
    Cantidad 200 μl
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Formulario Líquido
    Línea de productos Qdot
    Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)