Learn More
QC6352, MedChemExpress
Código de producto. 16496657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496657 5 mg 5 miligramos
16480297 50 mg 50 miligramos
16454966 100 mg 100 miligramos
16431049 1 mg 1 miligramo
16413948 10 mg 10 miligramos
16412926 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104048
MedChemExpress QC6352 is an orally available, selective and potent KDM4C inhibitor with an IC50 of 35 nM.
QC6352 is an orally available, selective and potent KDM4C inhibitor with an IC50 of 35 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material QC6352
CAS 1851373-36-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (64.52 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC[C@@H]2CCCC3=C2C=CC(N(C)C4=CC=CC=C4)=C3)C=NC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 387.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death