Learn More
Estándar de control de calidad 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na a 100; Si @ 500; K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, tr. F-, VHG™
Código de producto. 30003133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003133 500 mL 500 ml
30002974 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003133 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGQC7A500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de control de calidad 7A: Ag @ 50; Al, B, Ba, Na a 100; Si @ 500; K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, tr. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
CAS 7440-22-4, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-23-5, 7440-21-3
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Silver/Aluminium/Barium/Boron/Sodium/Silicon/Potassium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Silicon 500 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL