Learn More
Estándar de control de calidad 7: Si @ 50; Ag, Al, B, Ba, Na a 100; K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, tr. F-, VHG™
Descripción
Estándar de control de calidad 7: Si @ 50; Ag, Al, B, Ba, Na a 100; K a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, tr. F-
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium |
| CAS | 7440-21-3, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-22-4, 7440-23-5 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silicon 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL |