Learn More
Patrón de CC 21 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15638265 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15638265 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15638265 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLQC21
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
As100μg/ml
Be100μg/ml
Ca100μg/ml
Cd100μg/ml
Co100μg/ml
Cr100μg/ml
Cu100μg/ml
Fe100μg/ml
Li100μg/ml
Mg100μg/ml
Mn100μg/ml
Mo100μg/ml
Ni100μg/ml
Pb100μg/ml
Sb100μg/ml
Se100μg/ml
Sr100μg/ml
Ti100μg/ml
Tl100μg/ml
V100μg/ml
Zn100 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quality Control Standard 21 for ICP/MS
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Ácido nítrico/ácido tartárico traza/fluoruro de hidrógeno traza
Cantidad 125 mL
Grado ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cada componente a 100 μg/ml en 5 % de HNO3/tr de ácido tartárico/tr HF:AntimonyArsenicBerylliumCadmiumCalciumChromiumCobaltCopperIronLeadLithiumMagnesiumManganeseMolybdenumNickelSeleniumStrontiumThalliumTitaniumVanadiumZinc
compliance-icons
Nombre del producto
  • quality control standard 21
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio