Learn More
Estándar de control de calidad 21 (primario): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL en 5% HNO3, tr. F-, tr. Ácido tartárico, VHG™
Description
Estándar de control de calidad 21 (primario): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL en HNO3 al 5%, ácido tartárico tr. F-, tr.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium |
| CAS | 7439-98-7, 7440-43-9, 7440-36-0, 7782-49-2, 7440-24-6, 7439-93-2 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 99.95 μg/mL/Cadmium 99.96 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Selenium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Arsenic 100.1 μg/mL/Calcium 100.1 μg/mL/Copper 100.1 μg/mL/Iron 100.1 μg/mL/Magnesium 100.1 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL/Vanadium 100.1 μg/mL/Cobalt 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL |