missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Control de calidad: P @ 2000; Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn @ 4; Sea @ 1 mg/Kg en aceite de 30 cSt (VISC30)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Beryllium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Copper∣Iron∣Lead∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Tungsten∣Vanadium∣Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Tipo de solución | Mixture |
| Elemento | Multi-element |
| Solvent or Matrix | 30 cSt Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Cantidad | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 1 mg/kg∣Aluminium 4 mg/kg∣Antimony 4 mg/kg∣Barium 4 mg/kg∣Boron 4 mg/kg∣Cadmium 4 mg/kg∣Calcium 4 mg/kg∣Chromium 4 mg/kg∣Copper 4 mg/kg∣Iron 4 mg/kg∣Lead 4 mg/kg∣Magnesium 4 mg/kg∣Manganese 4 mg/kg∣Molybdenum 4 mg/kg∣Nickel 4 mg/kg∣Potassium 4 mg/kg∣Silicon 4 mg/kg∣Silver 4 mg/kg∣Sodium 4 mg/kg∣Tin 4 mg/kg∣Titanium 4 mg/kg∣Tungsten 4 mg/kg∣Vanadium 4 mg/kg∣Zinc 4 mg/kg∣Phosphorus 2000 mg/kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?