Learn More
Q203, MedChemExpress
Código de producto. 16499786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499786 50 mg 50 miligramos
16495967 5 mg 5 miligramos
16480719 1 mg 1 miligramo
16423248 10 mg 10 miligramos
16494506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101040
MedChemExpress Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.
Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Q203
CAS 1334719-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28ClF3N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo IAP6 Telacebec
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (35.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)N=C2C=CC(Cl)=CN21)NCC3=CC=C(N4CCC(C5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)CC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 557.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.01
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation