Learn More
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP BIOMEDICALS™
Código de producto. 11465386 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465386 1 mg 1 miligramo
11400895 3 mg 3 miligramos
11410895 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465386 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 03OPH10901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00€
    365.40€ / 1 miligramos
    Ahorro 18.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Diseñado específicamente para la investigación in vivo. Q-VD-OPH, MP Biomedicals se sintetiza utilizando tecnología patentada como un inhibidor de caspasa irreversible con permeabilidad celular. La trampa de OPH, presenta una potencia superior, permeabili
El Q-VD-OPH se une irreversiblemente a las caspasas activadas para bloquear la apoptosis. La apoptosis es una forma fisiológica de muerte celular, que desempeña un papel importante en la embriogénesis, la homeostasis celular, la atrofia tisular y la eliminación de células dañadas y mutadas.
Las caspasas, que actúan como una motosierra molecular, son los componentes centrales de la respuesta de la apoptosis. Las caspasas son cisteína proteasas que se escinden después de los residuos de aspartato de sus sustratos. Al menos 7 de las 14 caspasas de mamíferos conocidas tienen un papel importante en la apoptosis.
  • Alternativa excepcional a la familia de inhibidores de fluorometilcetona (estos compuestos forman la base de importantes nuevos candidatos a medicamentos para una amplia variedad de objetivos de enfermedades).
  • No tóxico: el estudio preliminar no mostró evidencias de toxicidad en ratones a los que se les había inyectado intraperitonealmente más 1000 mg/kg.
  • Potencia mejorada: los valores de CI50 frente a las caspasas purificadas se encuentran en el rango nanomolar; en un ensayo basado en células «in vitro», se logró una inhibición de la apoptosis superior al 90 %.
  • El laboratorio debe determinar las diluciones óptimas para cada aplicación específica.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 1 mg
Peso molecular 513,49