Learn More
asecos™ Armarios de seguridad tipo Q-PHOENIX-90 amarillo
Código de producto. 15987406 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
3 estantes de bandeja, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes, 1 inserto, 1 sumidero colector inferior
4 cajones
6 cajones
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Tamaño de la unidad
15987406 3 estantes de bandeja, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero de recolección inferior cada uno
15890238 3 estantes, 1 inserto, 1 sumidero colector inferior cada uno
15937416 4 cajones cada uno
15957416 6 cajones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15987406 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3214904033640
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo con resistencia al fuego hasta 90 minutos.
  • Construcción robusta y longevidad: Puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a arañazos e impactos, fácil de limpiar
  • Puertas plegables que ahorran espacio: Se requiere menos espacio delante del gabinete cuando las puertas están abiertas
  • Fácil manejo con comodidad: Las puertas se detienen en cualquier posición y se cierran automáticamente en caso de incendio.
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente) e indicador de estado de cierre (rojo/verde)
  • Fácil transporte: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica, rueda giratoria en la rejilla de extracción como indicador de ventilación técnica suficiente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 3 estantes de bandeja, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero de recolección inferior
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 522 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 1953 mm
Modelo de puerta Plegado
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1953 mm
Altura (métrico) interior 1647 mm
Incluye 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo Q90.195.120.FD
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estante de bandeja
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 480,50 kg
Anchura exterior (métrico) 1193 mm
Anchura (métrico) interior 1050 mm
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Altura de la abertura (métrico) 90 mm
Material Acero
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables