Descripción
- Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
- Puertas plegables que ahorran espacio, ideales para su uso en caso de que haya poco espacio delante del armario
- Las tiras continuas antiatrapamiento de las puertas plegables ofrecen la máxima protección durante el funcionamiento
- Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo, se puede mover en posición vertical a través de las puertas
- Los pies ajustables instalados en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
- Diseño moderno de bicolor y etiquetado sin idiomas
- Resistente al fuego hasta 90 minutos.
- Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
- El equipamiento interior disponible incluye cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores
- Puertas con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Tope de puerta en cualquier posición y cierre automático en caso de incendio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuración | 3 estantes, 1 inserto, 1 sumidero colector inferior |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 × 1050 × 1647 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 1193 × 1953 mm |
| Modelo de puerta | Plegado |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables |
| Capacidad portante | Estantes: 75 kg cada uno, inserto: 75 kg, sumidero: 33 l, carga máxima: 600 kg |
| N.º de puertas | 2 |
| Peso (métrico) | 474,5 kg |
| Color | Gris antracita, Amarillo de advertencia |
| Mostrar más |