Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de una puerta Q-PEGASUS-90
Código de producto. 15765908 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante Tamaño de la unidad
15765908 Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L cada uno
1 options
Código de producto. 15765908 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3007404033600
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
  • El recipiente permanece en una mano mientras se abre
  • Las puertas permanecen abiertas en el sistema anticaídas de puertas abiertas en serie, retirada o almacenamiento de recipiente conveniente y seguro
  • Las puertas se cierran automáticamente después de aproximadamente 60 segundos.
  • Señal acústica y visual antes de cerrar la puerta
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Alineación fácil – Ayudas de ajuste para compensar desniveles en suelos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Configuración 3 estantes de 75 kg; 1 inserto perforado de 75 kg; 1 sumidero inferior de 22 l
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 599 x 1953 mm
Modelo de puerta Cierre automático
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables
Capacidad portante Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L
N.º de puertas 1
Peso (métrico) 314,5 kg
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables