Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de dos puertas Q-CLASSIC-90
Código de producto. 15768362 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
3 estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 33 l
4 cajones de 60 kg/29 l cada uno
6 cajones de 60 kg/19 l cada uno
6 cajones de 60 kg/29 l cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante unitSize
15768362 4 cajones de 60 kg/29 l cada uno cada uno
15771423 6 cajones de 60 kg/29 l cada uno cada uno
15825111 3 estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 33 l cada uno
15983690 6 cajones de 60 kg/19 l cada uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15768362 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3000104033647
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo
  • El armario se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
  • Los pies ajustables en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Configuración 4 cajones de 60 kg/29 L
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 1193 x 1953 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables
Capacidad portante 4 cajones de 60 kg/29 l cada uno
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 505 kg
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables