Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de color gris claro con dos puertas Q-CLASSIC-90
Código de producto. 15860448 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
4 cajones de 60 kg/19 L
4 cajones de 60 kg/29 L
Estantes de 75 kg, inserto de 75 kg, sumidero de 33 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante Tamaño de la unidad
15860448 Estantes de 75 kg, inserto de 75 kg, sumidero de 33 L cada uno
15870448 4 cajones de 60 kg/29 L cada uno
15880448 4 cajones de 60 kg/19 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15860448 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3000104133635
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo
  • El armario se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
  • Los pies ajustables en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 1193 x 1953 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables
Capacidad portante Estantes de 75 kg, inserto de 75 kg, sumidero de 33 L
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 474,5 kg
Color Gris antracita, Gris claro
Material Yeso
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables