Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 Q-CLASSIC-90
Código de producto. 15534445 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
3 x Estante, 1 x Inserto Perforado, 1 x Cárter Recolector Inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración Tamaño de la unidad
15534445 3 x Estante, 1 x Inserto Perforado, 1 x Cárter Recolector Inferior cada uno
1 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15534445 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3004104033622
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción robusta y longevidad: Puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a arañazos e impactos, fácil de limpiar
  • Fácil manejo con comodidad: Las puertas se detienen en cualquier posición y se cierran automáticamente en caso de incendio.
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente) e indicador de estado de cierre (rojo/verde)
  • Fácil transporte: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica, rueda giratoria en la rejilla de extracción como indicador de ventilación técnica suficiente
Certificados
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad con EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 3 x Estante, 1 x Inserto Perforado, 1 x Cárter Recolector Inferior
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 522 mm
Descripción Puertas abatibles en amarillo de advertencia
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 × 750 × 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 893 × 1953 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1953 mm
Altura (métrico) interior 1647 mm
Modelo Q90.195.090
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estándar
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 395 kg
Anchura exterior (métrico) 893 mm
Anchura (métrico) interior 750 mm
Color Gris antracita, Amarillo de advertencia
Fondo exterior (imperial) 24,21 in
Altura exterior (imperial) 76,89 in.
Altura de la abertura (métrico) 1647 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 35,16 in