Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Función/estructura
- Construcción robusta y longevidad: Puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a arañazos e impactos, fácil de limpiar
- Fácil manejo con comodidad: Las puertas se detienen en cualquier posición y se cierran automáticamente en caso de incendio.
- No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente) e indicador de estado de cierre (rojo/verde)
- Fácil transporte: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
- Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica, rueda giratoria en la rejilla de extracción como indicador de ventilación técnica suficiente
Certificados
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad con EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
| Configuración | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
| Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
| Fondo interior (métrico) | 522 mm |
| Descripción | Puertas abatibles en amarillo de advertencia |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 × 1050 × 1647 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 × 1193 × 1953 mm |
| Modelo de puerta | Abatible, Con triple bisagra |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1953mm |
| Mostrar más |