Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de una puerta Q-CLASSIC-90
Tienda asecos ProductosDescripción
- Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
- Puertas con triple bisagra
- Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo
- El armario se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
- Los pies ajustables en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
- Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
- Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
- Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
- Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
| Configuración | 4 cajones |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Modelo de puerta | Con triple bisagra |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
| Capacidad portante | 4 cajones de 25 kg/5 l cada uno |
| N.º de puertas | 1 |
| Peso (métrico) | 323,5 kg |
| Color | Gris antracita, Amarillo de advertencia |
| Material | Yeso |
| Mostrar más |