Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de una puerta Q-CLASSIC-30
Código de producto. 15863354 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad portante:
Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L, Carga máxima 600 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante unitSize
15863354 Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L, Carga máxima 600 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15863354 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3100806033622
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo con resistencia al fuego hasta 30 minutos.
  • El diseño sofisticado y el uso de placas especiales ignífugas con revestimiento de resina de melamina garantizan una relación precio/rendimiento óptima
  • Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo, se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
  • Los pies ajustables instalados en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
  • Diseño bicolor moderno y etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro y que el cliente puede integrar en un sistema de bloqueo existente
  • Equipamiento interior como cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores disponibles
  • Resistente al fuego hasta 30 minutos.
  • Puertas con triple bisagra, tope de puerta en cualquier posición, cierre automático en caso de incendio
  • Conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica para ventilación
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Configuración 3 estantes de acero con revestimiento en polvo de 75 kg; 1 inserto de acero con revestimiento en polvo de 75 kg; 1 sumidero inferior de acero con revestimiento en polvo de 22 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 519 × 750 × 1626 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 620 × 864 × 1947 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales peligrosos e inflamables
Capacidad portante Estantes 75 kg, Inserto 75 kg, Cubeta 22 L, Carga máxima 600 kg
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Plástico laminado
Peso (métrico) 224 kg
Color Amarillo
Material Resina de melamina
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables