Learn More
PZM21, MedChemExpress
Código de producto. 16486067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486067 5 mg 5 miligramos
16474586 100 mg 100 miligramos
16469876 50 mg 50 miligramos
16413348 10 mg 10 miligramos
16410759 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101386
MedChemExpress PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PZM21
CAS 1997387-43-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (276.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C)CC1=CSC=C1)NC[C@@H](N(C)C)CC2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 361.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.5
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation