Learn More
MP Biomedicals™ Solución de crioconservación pZerve
Código de producto. 15757879 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
60 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15757879 60 mL 60 ml
15747879 20 ml 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15757879 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0920303M2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    953.40€ / 60 ml
    Ahorro 51.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Una solución de crioconservación que no contiene dimetilsulfóxido (DMSO) y suero.
pZerve se ha utilizado con éxito con una variedad de tipos de células incluyendo mastocitos, células dendríticas y células mesenquimales. Se puede utilizar para células cultivadas en medio sin suero o con medio que contiene suero.
Especificaciones
Formulario Solución
Tipo de producto Medios para crioconservación
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 60 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Descripción Medios de crioconservación pZerve