Learn More
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Código de producto. 16474197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474197 50 mg 50 miligramos
16468318 10 mg 10 miligramos
16468046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0293
MedChemExpress Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrvinium pamoate
Forma física Solid
CAS 3546-41-6
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N3.1/2C23H14O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Pyrvinium embonate
Información de solubilidad DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=C2C=CC(N(C)C)=CC2=CC=C1/C=C/C3=C(C)N(C4=CC=CC=C4)C(C)=C3.C[N+]5=C6C=CC(N(C)C)=CC6=CC=C5/C=C/C7=C(C)N(C8=CC=CC=C8)C(C)=C7.O=C(C9=C(O)C(CC%10=C%11C=CC=CC%11=CC(C([O-])=O)=C%10O)=C%12C=CC=CC%12=C9)[O-]
Peso molecular (g/mol) 575.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.7
Porcentaje de pureza 98.0%