Learn More
Piruvonitrilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422799 1 g 1 g
15432799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66636.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 631-57-2 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Pyruvonitrile was used in the synthesis of cuprate-carbonyl π-complexes by reaction with Me2CuLi in THF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piruvonitrilo se utilizó en la síntesis de π-complejos cuprato-carbonilo, al reaccionar con Me2CuLi en THF.
Solubilidad
Soluble en éter y acetonitrilo.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-57-2
Fórmula molecular C3H3NO
Peso molecular (g/mol) 69.063
Número MDL MFCD00001838
Clave InChI QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyruvonitrile, propanenitrile, 2-oxo, oxopropionitrile, 2-oxopropiononitrile, 2-oxopropionitrile, oxypropionitrile, pyruvic acid nitrile, unii-ulo441649v, accn, .alpha.-oxopropionitrile
PubChem CID 69430
Nombre IUPAC cianuro de acetilo
SMILES CC(=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvonitrile
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.974 g/mL
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Fórmula lineal CH3COCN
Índice de refracción 1.3755
Cantidad 1 g
Número UN UN3273
Beilstein 1737633
Información de solubilidad Soluble in ether and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido