Learn More
Piruvonitrilo (> 90%), CTR
Código de producto. 30425244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425244 500 mg 500 miligramos
30420665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998943500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Fórmula molecular C3H3NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMILES O=C(C)C#N
Nombre IUPAC cianuro de acetilo
Peso molecular (g/mol) 69.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0215