Learn More
Piruvonitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Fórmula molecular | C3H3NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(C)C#N |
| Nombre IUPAC | cianuro de acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 69.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.0215 |