Learn More
Piruvonitrilo (> 90%), CTR
Código de producto. 30416475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416475 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30416475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998943100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Fórmula molecular C3H3NO
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMILES O=C(C)C#N
Nombre IUPAC cianuro de acetilo
Peso molecular (g/mol) 69.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0215