Learn More
Acetal de piruvaldehído dimetílico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461567 500 g 500 g
11451567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24988.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6342-56-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Pyruvic aldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of methylglyoxal via hydrolysis in the presence of H2SO4. It was used to investigate the effects of methylglyoxal-mediated glycation on the structure, thermal stability and enzyme activity of yeast enolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de piruvaldehído dimetílico se utilizaba en la síntesis de metilglioxal mediante hidrólisis en presencia de H2SO4. Se utilizaba para investigar los efectos de la glicación mediada por metilglioxal en la estructura, estabilidad térmica y actividad enzimática de la enolasa de levadura in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua. 350 g/l a 20 °C.
Notas
No almacenar junto con ácidos. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6342-56-9
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00008758
Clave InChI ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dimethoxyacetone, pyruvic aldehyde dimethyl acetal, 2-propanone, 1,1-dimethoxy, methylglyoxal dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-propanone, dimethoxymethyl methyl ketone, pyruvaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy acetone, dimethoxyacetone, pyruvaldehyde, 1-dimethyl acetal
PubChem CID 80650
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxipropan-2-ona
SMILES CC(=O)C(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.998
Punto de ebullición 133°C to 135°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1560557
Información de solubilidad Soluble in water. 350g/L at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza ≥97%