Learn More
Ácido pirúvico, TRC
Código de producto. 30424954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424954 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30424954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99889525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid
CAS 127-17-3
Fórmula molecular C3 H4 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
SMILES CC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-oxopropanoico
Peso molecular (g/mol) 88.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.016