Learn More
Ácido Pirúvico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30134447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134447 25 g 25 g
30008340 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99890025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3 H3 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 110.04
Sinónimo 2-Oxopropanoic Acid Sodium Salt (1:1), Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (9CI), Pyruvic acid, sodium salt (7CI,8CI), Sodium 2-oxopropanoate, Sodium Pyruvate, Sodium α-ketopropionate, N-acetyl-D-neuraminic acid (NANA), Sodium Pyruvate, N-acetyl-D-mannosamine (NAM), Pyruvate
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
SMILES [Na+].CC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic acid sodium salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.998