Learn More
Ácido pirúvico, sal sódica, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10448100 25 g Frasco de plástico 25 g
10376680 100 g Frasco de plástico 100 g
10328703 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10448100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132150250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 110.04
Número MDL MFCD00002586
Clave InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic acid, sodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Color De incoloro a amarillo
pH 5.5 to 6.5 (10% soln. at 20°C)
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COCO2Na
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 608
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.04
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Solución