Learn More
Melford Sal sódica del ácido pirúvico
Código de producto. 30018647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018647 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30018647 Proveedor Melford N.º de proveedor P170001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: Piruvato de sodio
  • Número CAS: 113-24-6
  • Fórmula molecular: C 3 H 3 NaO 3
  • Peso molecular: 110,04
Especificaciones
CAS 113-24-6
Fórmula molecular C3H3NaO3
Cantidad 1 kg