Learn More
Ácido Pirúvico con Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30240913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240913 5 g 5 g
30240820 10 g 10 g
30240813 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6952685G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4151-33-1
Fórmula molecular C3H3KO3
Peso molecular (g/mol) 126.15
Sinónimo Potassium Pyruvate;2-Oxopropanoic Acid Potassium Salt;
Nombre IUPAC potasio; 2-oxopropanoato
SMILES [K+].CC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid Potassium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9719