Learn More
Pyruvic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16442718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442718 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16442718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0781
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Pyruvic acid is an intermediate metabolite in the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic acid
CAS 127-17-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H4O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetylformic acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (1135.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (567.79 mM)
SMILES CC(C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 88.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism