Learn More
Éster etílico del ácido pirúvico, TRC
Código de producto. 30410020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410020 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30410020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998915500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 617-35-6
Fórmula molecular C5H8O3
Cantidad 500 g
Sinónimo 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Nombre IUPAC etil 2-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 116.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473