Learn More
Ácido pirúvico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11451558 100 g 100 g
11461558 500 g 500 g
11471558 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11451558 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13875.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.95€
    46.65€ / 100 g
    Ahorro 9.30€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Pyruvic acid is used as a component in culture broths and media as commercial red seaweed polysaccharide. It is involved in the construction of amino acid alanine as well as supplies energy to living cells via citric acid cycle (Krebs cycle). It reacts with N-acetyl mannosamine by an aldol-type condensation to prepare sialic acid. It is employed to study the cultivation of soil bacteria as micro colonies using soil substrate membrane system. It finds application in liquid chromatography and in the determination of organic acids in red wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pirúvico se utiliza como componente en caldos y medios de cultivo como polisacárido de algas rojas comerciales. Participa en la construcción del aminoácido alanina, además de suministrar energía a las células vivas a través del ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs). Reacciona con N-acetilmanosamina mediante condensación de tipo aldol para preparar ácido siálico. Se emplea para estudiar el cultivo de bacterias del suelo como microcolonias utilizando el sistema de membranas de sustrato del suelo. Se aplica en la cromatografía líquida y en la determinación de ácidos orgánicos en el vino tinto.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-17-3
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Número MDL MFCD00002585
Clave InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nombre IUPAC ácido 2-oxopropanoico
SMILES CC(=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid
Punto de fusión 11°C to 12°C
Densidad 1.267
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 506211
Índice Merck 14,8021
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyruvic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyruvic acid