Learn More
Ácido pirúvico, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677292 100 g Frasco de vidrio 100 g
10562721 25 g Frasco de vidrio 25 g
10051410 500 g Frasco de vidrio 500 g
10609273 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10677292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.20€
    51.65€ / 100 g
    Ahorro 5.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-17-3
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Número MDL MFCD00002585
Clave InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nombre IUPAC ácido 2-oxopropanoico
SMILES CC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 11.8°C
Color Ámbar o incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCO2H
Índice de refracción 1.4260 to 1.4300
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Índice Merck 15, 8135
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyruvic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.