Learn More
Ácido pirúvico, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10609273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10609273 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10562721 25 g Frasco de vidrio 25 g
10677292 100 g Frasco de vidrio 100 g
10051410 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10609273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132140025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-17-3
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Número MDL MFCD00002585
Clave InChI LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
Nombre IUPAC ácido 2-oxopropanoico
SMILES CC(=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyruvic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 11.8°C
Color Ámbar o incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCO2H
Índice de refracción 1.4260 to 1.4300
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Índice Merck 15, 8135
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyruvic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.