Learn More
Ácido Pirúvico-2-13C Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30132794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132794 100 mg 100 miligramos
30012670 10 mg 10 miligramos
30010711 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP998903100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87976-70-3
Fórmula molecular C213CH3NaO3
Peso molecular (g/mol) 111.04
Sinónimo 2-Oxopropanoic Acid-2-13C, Sodium Salt, Sodium Pyruvate-2-13C, Sodium α-Ketopropionate-2-13C;
Nombre IUPAC sodio; 2-oxo(2^{13}C)propanoato
SMILES O=[13C](C(O[Na])=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid-2-13C Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0013