Learn More
Ácido Piruvico-13C3 Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30008383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008383 5 mg 5 miligramos
30009854 25 mg 25 miligramos
30006257 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9989045MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142014-11-7
Fórmula molecular 13C3H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 113.02
Sinónimo 2-Oxopropanoic Acid13C3 Sodium Salt, Sodium Pyruvate13C3, Sodium α-Ketopropionate13C3
Nombre IUPAC sodio; 2-oxo(1,2,3-^{13}C_{3})propanoato
SMILES [13CH3][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic Acid-13C3 Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0081
Porcentaje de pureza >95%