Learn More
Piruvaldehído (35% con agua y versión), TRC
Código de producto. 30010938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010938 10 g 10 g
30003437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99887010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-98-8
Fórmula molecular C3 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Sinónimo Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde, Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde
Nombre IUPAC 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvaldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0211