Learn More
Piruvaldehído-13C3 (solución acuosa al 2%), TRC
Código de producto. 17992365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992365 1 mg 1 miligramo
17900925 10 mg 10 miligramos
17980345 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9988721MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1353867-77-2
Fórmula molecular 13C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 75.04
Sinónimo Methylglyoxal-13C3
SMILES [13CH3][13C]([13CH]=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvaldehyde-13C3
Disolvente o matriz Water
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0312