Learn More
Pirrometeno 546, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrromethene 546 |
| CAS | 121207-31-6 |
| Fórmula molecular | C14H17BF2N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | BODIPY 493/503, 4,4-Difluoro-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene, (T-4)-[2-[1-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoroboron, Difluoro{2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17BF2N2/c1-8-6-10(3)18-13(8)12(5)14-9(2)7-11(4)19(14)15(18,16)17/h6-7H,1-5H3 |
| SMILES | FB1(F)[N]2=C(C)C=C(C)C2=C(C)C3=C(C)C=C(C)N13 |
| Nombre IUPAC | 5,5-difluoro-1,3,7,9,10-pentametil-5H-4l4,5l4-dipirrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinina |
| Peso molecular (g/mol) | 262.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.15 |