Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinona de pirloquinolina
Código de producto. 17211292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17211292 250 mg 250 miligramos
17201292 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211292 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467012500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72909-34-3 | C14H6N2O8, C14H6N2O8 | 330.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72909-34-3
Fórmula molecular C14H6N2O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinona de pirloquinolina
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.21
Clave InChI MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 330.21